Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trigonelline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Methylnicotinic Acid Betaine Hydrochloride, Trigonelline HCl, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate Hydrochloride, 3-Carboxy-1-methylpyridin-1-ium chloride

T1429-5G
TCIAT1429-5GEA 200 EUR InStock
TCIAT1429-5G
Trigonelline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trigonelline hydrochloride


Formule: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077250
Numéro CAS: 6138-41-6
EINECS: 228-119-5
Merck Index: 14,09694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité