Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T1436-10ML
TCIAT1436-10MLEA 178 EUR InStock
TCIAT1436-10ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine


Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008336
Numéro CAS: 4559-79-9
EINECS: 224-928-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité