Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1438-100MG
TCIAT1438-100MGEA 160 EUR InStock
TCIAT1438-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin


Formule: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Numéro MDL: MFCD00191500
Numéro CAS: 37083-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5587808e02be27289ec5eedf4bc22e9b074e30ed&vid=5587808e02be27289ec5eedf4bc22e9b074e30ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité