Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tosyl-L-phenylalanine, Tos-Phe-OH

T1443-25G
TCIAT1443-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT1443-25G
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid


Formule: C₁₆H₁₇NO₄S
MW: 319,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037251
Numéro CAS: 13505-32-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e166b47bc32243d499a9b0e0bf495d6cf60e0ef2&vid=e166b47bc32243d499a9b0e0bf495d6cf60e0ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.5 to -3.0 deg (C=4.5, Acetone)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité