Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénosulfate de 2,4,6-triphénylpyrylium ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1445-1G
TCIAT1445-1GEA 262 EUR InStock
TCIAT1445-1G
Hydrogénosulfate de 2,4,6-triphénylpyrylium ≥97.0% (par HPLC)
Hydrogénosulfate de 2,4,6-triphénylpyrylium


Formule: C₂₃H₁₈O₅S
MW: 406,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012002
Numéro CAS: 51071-75-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité