Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimellitic acid tripropyl ester ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1446-25G
TCIAT1446-25GEA 104 EUR InStock
TCIAT1446-25G
Trimellitic acid tripropyl ester ≥97.0% (par GC)
Trimellitic acid tripropyl ester


Formule: C₁₈H₂₄O₆
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00191686
Numéro CAS: 1528-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=562d9b206fb4980de1447b88eb6e4198e03b4f23&vid=562d9b206fb4980de1447b88eb6e4198e03b4f23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité