Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 20% ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
T1451-100ML
TCIAT1451-100MLEA 112 EUR InStock
TCIAT1451-100ML
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 20% ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Formule: C₄H₁₁ClMgSi
MW: 146,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009916
Numéro CAS: 13170-43-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=087fa94279748aed40a0a246fafc3fd6e7be4a81&vid=af3d0c3259f580b79f03dab6e165aee006e4c1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Neutralization titration) 20.0 to 22.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité