Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl-1,3-thiazolane-2,4-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid dimethyl ester

T1452-5G
TCIAT1452-5GEA 220 EUR InStock
TCIAT1452-5G
Dimethyl-1,3-thiazolane-2,4-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethyl-1,3-thiazolane-2,4-dicarboxylate


Formule: C₇H₁₁NO₄S
MW: 205,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191687
Numéro CAS: 318233-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité