Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2,4-Tris(methanesulphonyloxy)butane

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,4-Butanetriol Trimethanesulphonate

T1454-25G
TCIAT1454-25GEA 157 EUR InStock
TCIAT1454-25G
1,2,4-Tris(methanesulphonyloxy)butane
1,2,4-Tris(methanesulphonyloxy)butane


Formule: C₇H₁₆O₉S₃
MW: 340,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191688
Numéro CAS: 108963-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Sulfuride) 27.70 to 28.80 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité