Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1455-5G
TCIAT1455-5GEA 176 EUR InStock
TCIAT1455-5G
Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC)
Propargyl-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₀H₁₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00078365
Numéro CAS: 6165-76-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c464d3005377a7ec23c35e56b74d74769357609&vid=6c464d3005377a7ec23c35e56b74d74769357609&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité