Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1462-25G
TCIAT1462-25GEA 163 EUR InStock
TCIAT1462-25G
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate


Formule: C₄H₈N₆·H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00012786
Numéro CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e9b9fd9ea2387db5082c8393927bb1baae7c97&vid=3f64f57a54b6be0eb865eaace48859c7c1d34836&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité