Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tropicamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1470-10G
TCIAT1470-10GEA 157 EUR InStock
TCIAT1470-10G
Tropicamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tropicamide


Formule: C₁₇H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00058580
Numéro CAS: 1508-75-4
EINECS: 216-140-2
Merck Index: 14,09780
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité