Octadecyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Stearyl Ester, p-Toluenesulphonic acid Octadecyl Ester, Stearyl p-Toluenesulphonate, Octadecyl 4-methylbenzenesulphonate
T1471-5G
TCIAT1471-5GEA 135 EUR InStock
TCIAT1471-5G
Octadecyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Octadecyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₂₅H₄₄O₃S
MW: 424,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191588
Numéro CAS: 3386-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité