Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4,5,6-Tetrahydro-5,6-dioxo-2,3-pyrazinedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dicyano-1,4,5,6-tetrahydropyrazine-5,6-dione

T1472-10G
TCIAT1472-10GEA 102 EUR InStock
TCIAT1472-10G
1,4,5,6-Tetrahydro-5,6-dioxo-2,3-pyrazinedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,4,5,6-Tetrahydro-5,6-dioxo-2,3-pyrazinedicarbonitrile


Formule: C₆H₂N₄O₂
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191690
Numéro CAS: 36023-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité