Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloroacétate de 2-éthoxyéthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1474-25G
TCIAT1474-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT1474-25G
Trichloroacétate de 2-éthoxyéthyle ≥95.0% (par GC)
Trichloroacétate de 2-éthoxyéthyle


Formule: C₆H₉Cl₃O₃
Numéro MDL: MFCD00191691
Numéro CAS: 30668-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité