Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diallyl terephthalate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Terephthalic Acid Diallyl Ester

T1483-25G
TCIAT1483-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT1483-25G
Diallyl terephthalate ≥98.0% (par GC)
Diallyl terephthalate


Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 158°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080462
Numéro CAS: 1026-92-2
EINECS: 213-835-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité