Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4',4''-Méthanetriyltriphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,4-Trihydroxytriphenylmethane, Tris(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetrisphenol, Leucaurin

T1484-25G
TCIAT1484-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT1484-25G
4,4',4''-Méthanetriyltriphénol ≥98.0% (par GC)
4,4',4''-Méthanetriyltriphénol


Formule: C₁₉H₁₆O₃
MW: 292,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191589
Numéro CAS: 603-44-1
EINECS: 210-040-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 247.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité