Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis[2-[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethyl] Ether, ((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), Bis-Tos-PEG4, Bis[2-(2-tosyloxyethoxy)ethyl] Ether, Tetraethylene Glycol Di-p-tosylate

T1493-25G
TCIAT1493-25GEA 102 EUR InStock
TCIAT1493-25G
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)


Formule: C₂₂H₃₀O₉S₂
MW: 502,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075239
Numéro CAS: 37860-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ester Value) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité