Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(4-aminophenyl)-21H,23H-porphine

T1494-100MG
TCIAT1494-100MGEA 127 EUR InStock
TCIAT1494-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin


Formule: C₄₄H₃₄N₈
MW: 674,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191497
Numéro CAS: 22112-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 428.0 to 431.0 nm (Toluene)
Molar extinction coefficient min. 350000 (Toluene, 428.0 to 431.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité