Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetrakis(4-carboxymethyloxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(4-carboxymethyloxyphenyl)-21H,23H-porphine

T1495-100MG
TCIAT1495-100MGEA 106 EUR InStock
TCIAT1495-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-carboxymethyloxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5,10,15,20-Tetrakis(4-carboxymethyloxyphenyl)porphyrin


Formule: C₅₂H₃₈N₄O₁₂
MW: 910,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191499
Numéro CAS: 127812-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Molar extinction coefficient min.350000 (0.01M NaOH, 415 ~ 420nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité