Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenyl(tetradecyl)phosphonium bromide, Tetradecyltriphenylphosphonium bromide

T1506-25G
TCIAT1506-25GEA 101 EUR InStock
TCIAT1506-25G
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium


Formule: H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 539,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051857
Numéro CAS: 25791-20-2
EINECS: 247-267-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2592b6dc439ca6a46dad494d7a50ce37f896e3af&vid=2592b6dc439ca6a46dad494d7a50ce37f896e3af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité