Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN

Fournisseur: TCI

T1511-1G
TCIAT1511-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1511-1G
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')praseodymium(III)


Formule: C₃₀H₃₀F₂₁O₆Pr
Numéro MDL: MFCD00064656
Numéro CAS: 17978-77-7
EINECS: 241-902-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6731361a184b28a9a668dcd336809f44bed374f2&vid=f83a5aa7f5974240a370fc127227f78f26c596f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité