Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate

T1516-25G
TCIAT1516-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1516-25G
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate


Formule: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254,23 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00000443
Numéro CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea1501918f893cf4e506effa35756b289bbaf0e&vid=eea1501918f893cf4e506effa35756b289bbaf0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité