Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3',4'-Triméthoxyacétophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-3-4-Trimethxoyacetophenone

T1517-5G
TCIAT1517-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT1517-5G
2',3',4'-Triméthoxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
2',3',4'-Triméthoxyacétophénone


Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008726
Numéro CAS: 13909-73-4
EINECS: 237-678-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d5649da4d44604536131ed33ce0e624071af1bf&vid=5d5649da4d44604536131ed33ce0e624071af1bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité