Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC) pour la détermination des "e.e." par RMN

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)-9-anthracenemethanol, (R)-(-)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol

T1520-100MG
TCIAT1520-100MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1520-100MG
(R)-(-)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC) pour la détermination des "e.e." par RMN
(R)-(-)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol


Formule: C₁₆H₁₁F₃O
MW: 276,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001260
Numéro CAS: 53531-34-3
EINECS: 258-611-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 134.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité