Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Anthracen-9-yl)-2,2,2-trifluoroethanol, alpha-(Trifluoromethyl)-9-anthracenemethanol, 1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol

T1522-1G
TCIAT1522-1GEA 197 EUR InStock
TCIAT1522-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol


Formule: C₁₆H₁₁F₃O
MW: 276,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062967
Numéro CAS: 65487-67-4
EINECS: 265-791-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 142.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité