Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-3,4,5,6-tétrabromophénol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetrabromotoluene, 2,3,4,5-Tetrabromo-6-methylphenol, 3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol

T1528-25G
TCIAT1528-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT1528-25G
2-Méthyl-3,4,5,6-tétrabromophénol ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-3,4,5,6-tétrabromophénol


Formule: C₇H₄Br₄O
MW: 423,72 g/mol
Point d'ébullition: 358 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204 °C
Densité: 3,027 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002148
Numéro CAS: 576-55-6
EINECS: 209-403-8
Merck Index: 14,09184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc96af3cd107f0042162c1b5b3767acc02531344&vid=fc96af3cd107f0042162c1b5b3767acc02531344&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité