Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoroacetyl triflate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de trifluoroacétylation

Fournisseur: TCI
Danger

T1531-5G
TCIAT1531-5GEA 178 EUR InStock
TCIAT1531-5G
Trifluoroacetyl triflate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de trifluoroacétylation
Trifluoroacetyl triflate


Formule: C₃F₆O₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011638
Numéro CAS: 68602-57-3
ONU: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité