Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Triméthylsilyl)oxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC) réactif de triméthylsilylation

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)oxazolidin-2-one

T1535-5G
TCIAT1535-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1535-5G
3-(Triméthylsilyl)oxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC) réactif de triméthylsilylation
3-(Triméthylsilyl)oxazolidine-2-one


Formule: C₆H₁₃NO₂Si
MW: 159,26 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010197
Numéro CAS: 43112-38-5
EINECS: 256-098-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f25dd04ebed94e12d2a3bb871154d969706c06d&vid=8f90fff0569a9ec890026f48b274881bc35cd564&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité