L-(-)-Tryptophanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L-Tryptophanol, (S)-(-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propanol, (S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
T1537-1G
TCIAT1537-1GEA 103 EUR InStock
TCIAT1537-1G
L-(-)-Tryptophanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-(-)-Tryptophanol
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037970
Numéro CAS: 2899-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité