Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Thiobis(ethylamine) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(2-aminoethyl) sulphide, 2-Aminoethyl Sulphide, 2,2'-Diaminodiethyl sulphide

T1538-10G
TCIAT1538-10GEA 138 EUR InStock
TCIAT1538-10G
2,2'-Thiobis(ethylamine) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Thiobis(ethylamine)


Formule: C₄H₁₂N₂S
MW: 120,21 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00039783
Numéro CAS: 871-76-1
EINECS: 212-810-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité