Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodium(II) triphenylacetate dimer (CH₂Cl₂ adduct)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Rhodium(II) 2,2,2-triphenylacetate dimer, Tetrakis(triphenylacetato)dirhodium(II) dichloromethane, Rh2(triphenylacetate)4, Rh2(TPA)4, Tetrakis(triphenylacetato)dirhodium(II), Rhodiumtriphenylacetate, Rhodium(II) Bis(triphenylacetate) dimer dichloromethane adduct, Rh2(TPA)4 dichloromethane adduct, Dirhodium(II) Tetrakis(triphenylacetate) dichloromethane adduct, Rhodium triphenyl acetate

T1544-100MG
TCIAT1544-100MGEA 123 EUR InStock
TCIAT1544-100MG
Rhodium(II) triphenylacetate dimer (CH₂Cl₂ adduct)
Rhodium(II) triphenylacetate dimer


Formule: C₈₀H₆₀O₈Rh₂·CH₂Cl₂
MW: 1440,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191694
Numéro CAS: 142214-04-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed86481dea2755153b4095cefc79099b989a14d7&vid=6433fa1fc214361ccc0792a6e4d35621d783b47a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 64.85 to 70.25 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité