Trifluoromethanesulfonate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1548-25G
TCIAT1548-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT1548-25G
Trifluoromethanesulfonate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de lithium
Formule: CF₃LiO₃S
Numéro MDL: MFCD00013227
Numéro CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f9ef919234dad22b13327f838a819abed58338&vid=07f9ef919234dad22b13327f838a819abed58338&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité