Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1549-25G
TCIAT1549-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT1549-25G
Trifluoromethanesulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de potassium


Formule: CF₃KO₃S
MW: 188,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042370
Numéro CAS: 2926-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d0a19ce8b16e85c269f201eb17397c8d597862&vid=66d0a19ce8b16e85c269f201eb17397c8d597862&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité