Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis[N-phthaloyl-(S)-phenylalaninato]dirhodium ethyl acetate adduit

Fournisseur: TCI
Synonyms: Rh2(S-PTPA)4 EtOAc, Dirhodium Tetrakis[N-phthaloyl-(S)-phenylalaninate] Ethyl Acetate Adduct

T1551-100MG
TCIAT1551-100MGEA 310 EUR InStock
TCIAT1551-100MG
Tetrakis[N-phthaloyl-(S)-phenylalaninato]dirhodium ethyl acetate adduit
Tetrakis[N-phthaloyl-(S)-phenylalaninato]dirhodium ethyl acetate


Formule: C₆₈H₄₈N₄O₁₆Rh₂
MW: 1471,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191695
Numéro CAS: 131219-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8226db4c6d948b70e5c8136a956d92afb3830b3&vid=a000faad5a6dea46af10b3cce5194f04e720eee3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 57.60 to 60.00 %
Elemental analysis (Nitrogen) 3.70 to 3.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité