Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,4'-Triaminodiphenyl ether ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1561-5G
TCIAT1561-5GEA 373 EUR InStock
TCIAT1561-5G
3,4,4'-Triaminodiphenyl ether ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,4'-Triaminodiphenyl ether


Formule: C₁₂H₁₃N₃O
Numéro MDL: MFCD00191504
Numéro CAS: 6264-66-0
EINECS: 228-425-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=233b1082c691e4451ef78d6387cd7489c86c1e5f&vid=233b1082c691e4451ef78d6387cd7489c86c1e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité