Tributylsulphonium iodide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1564-1G
TCIAT1564-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT1564-1G
Tributylsulphonium iodide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tributylsulphonium iodide
Formule: C₁₂H₂₇IS
MW: 330,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671571
Numéro CAS: 18146-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 96.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité