Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxyde de tétrapropylammonium ∼40% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Danger

T1565-25G
TCIAT1565-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1565-25G
Hydroxyde de tétrapropylammonium ∼40% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium


Formule: C₁₂H₂₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36f5b16d27a40af5a1a2f09a19a9de8be7efa41&vid=42ed00218136402d195310f57e09b97ea0508159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
Bromide max. 0.01 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité