Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tetrakis(ethylthio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique

Fournisseur: TCI
Synonyms: TET-TTF

T1571-100MG
TCIAT1571-100MGEA 136 EUR InStock
TCIAT1571-100MG
Tetrakis(ethylthio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique
Tetrakis(ethylthio)tetrathiafulvalene


Formule: C₁₄H₂₀S₈
MW: 444,79 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137866
Numéro CAS: 104515-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité