Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1593-10G
TCIAT1593-10GEA 148 EUR InStock
TCIAT1593-10G
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride


Formule: C₁₆H₈F₆O₃
MW: 362,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671577
Numéro CAS: 25753-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ab6b421669856fef5350d5e2debea229284703e&vid=8ab6b421669856fef5350d5e2debea229284703e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 133.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité