Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétrahexylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1599-25G
TCIAT1599-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT1599-25G
Bromure de tétrahexylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétrahexylammonium


Formule: C₂₄H₅₂BrN
Point de fusion: 104 °C
Densité: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011858
Numéro CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feb1ccce556d1191cf281aeb816d8e8eecbb412f&vid=feb1ccce556d1191cf281aeb816d8e8eecbb412f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité