Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1645-5G
TCIAT1645-5GEA 126 EUR InStock
TCIAT1645-5G
2,4,5-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trifluoroaniline


Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00007649
Numéro CAS: 367-34-0
EINECS: 206-692-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ce6f48c94dfd6fed80b94177cf6bc1738dbee96&vid=5ce6f48c94dfd6fed80b94177cf6bc1738dbee96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité