Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de tétraoctylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetra-n-octylphosphonium bromide

T1650-25G
TCIAT1650-25GEA 146 EUR InStock
TCIAT1650-25G
Bromure de tétraoctylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraoctylphosphonium


Formule: C₃₂H₆₈BrP
MW: 563,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210101
Numéro CAS: 23906-97-0
EINECS: 245-935-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=821dc1d49856ae94f9a00293d6ad3627c0575c8d&vid=821dc1d49856ae94f9a00293d6ad3627c0575c8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité