Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Tritylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1654-5G
TCIAT1654-5GEA 118 EUR InStock
TCIAT1654-5G
4-Tritylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Tritylphénol


Formule: C₂₅H₂₀O
MW: 336,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002364
Numéro CAS: 978-86-9
EINECS: 213-557-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438306894fe96618ab81a7c1557a6993905f30e2&vid=438306894fe96618ab81a7c1557a6993905f30e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité