Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(p-Toluenesulphonyl)-3-pyrroline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Tosyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole, N-Tosyl-3-pyrroline

T1665-1G
TCIAT1665-1GEA 119 EUR InStock
TCIAT1665-1G
N-(p-Toluenesulphonyl)-3-pyrroline ≥98.0% (par GC)
N-(p-Toluenesulphonyl)-3-pyrroline


Formule: C₁₁H₁₃NO₂S
MW: 223,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321189
Numéro CAS: 16851-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité