1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T1667-25G
TCIAT1667-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT1667-25G
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Numéro MDL: MFCD00022632
Numéro CAS: 6969-71-7
EINECS: 230-191-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité