Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzyl-L-tartrate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Tartaric Acid Dibenzyl Ester

T1671-25G
TCIAT1671-25GEA 132 EUR InStock
TCIAT1671-25G
Dibenzyl-L-tartrate ≥97.0% (par GC)
Dibenzyl-L-tartrate


Formule: C₁₈H₁₈O₆
MW: 330,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674554
Numéro CAS: 622-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.5 to +13.5 deg (C=1, Acetone)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité