Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercaptothiophene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thiophene-2-thiol

T1680-5G
TCIAT1680-5GEA 137 EUR InStock
TCIAT1680-5G
2-Mercaptothiophene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercaptothiophene


Formule: C₄H₄S₂
MW: 116,20 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051666
Numéro CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5907d943f16eafe9770529846f1d762a733ea2ca&vid=5907d943f16eafe9770529846f1d762a733ea2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité