Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene

T1682-10G
TCIAT1682-10GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT1682-10G
2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène ≥97.0% (par GC)
2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène


Formule: C₅H₃Br₃S
MW: 334,85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130086
Numéro CAS: 67869-13-0
EINECS: 267-441-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité