Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylvinylsilane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1695-5G
TCIAT1695-5GEA 233 EUR InStock
TCIAT1695-5G
Triphénylvinylsilane ≥93.0% (par GC)
Triphénylvinylsilane


Formule: C₂₀H₁₈Si
MW: 286,45 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00051542
Numéro CAS: 18666-68-7
EINECS: 242-487-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e2ad82f454cddb3b5b96f405a259bc2e4230a84&vid=9e2ad82f454cddb3b5b96f405a259bc2e4230a84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité